Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bottles, wide neck, with snap cap, WHEATON®
Sample bottles, wide neck, with snap cap, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Sample bottles, wide neck, with snap cap, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Sample bottles, wide neck, with snap cap, WHEATON®
Sample bottles, wide neck, with snap cap, WHEATON®
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Sample bottles made of soda-lime glass and pre-attached with LDPE snap caps.
Ideal for collecting and storing samples in the laboratory. These bottles were packaged in corrugated trays with partitions.
Certifications: Glass conforms to USP Type III requirements.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Hals-Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 8 ml
    22 mm
    39 mm
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 2.750,00 kr
    2.750,00 kr
    1 * 144 Items
       2.750,00 kr
  • 12 ml
    22 mm
    51 mm
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 3.370,00 kr
    3.370,00 kr
    1 * 144 Items
       3.370,00 kr
  • 4 ml
    23 mm
    27 mm
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 3.430,00 kr
    3.430,00 kr
    1 * 144 Items
       3.430,00 kr
  • 16 ml
    30 mm
    40 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 3.450,00 kr
    3.450,00 kr
    1 * 144 Items
       3.450,00 kr
  • 24 ml
    30 mm
    52 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 3.470,00 kr
    3.470,00 kr
    1 * 144 Items
       3.470,00 kr
  • 30 ml
    37 mm
    50 mm
    34 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 72 Items
    1 * 72 Items - 2.110,00 kr
    2.110,00 kr
    1 * 72 Items
       2.110,00 kr
  • 120 ml
    50 mm
    95 mm
    45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 72 Items
    1 * 72 Items - 2.820,00 kr
    2.820,00 kr
    1 * 72 Items
       2.820,00 kr
Snap caps
Produktinformation
  • Katalog #
    Til flasker
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 16/24/30/37/44 ml
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 650,00 kr
    650,00 kr
    1 * 200 Items
       650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til flasker
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 30 ml
    34 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 877,00 kr
    877,00 kr
    1 * 200 Items
       877,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til flasker
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 4/8/12 ml
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 579,00 kr
    579,00 kr
    1 * 200 Items
       579,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til flasker
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 60/120 ml
    45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 200 Items
       1.090,00 kr