Orders LinkContactUsLinkComponent
Earplugs dispenser, Leight® Source 500
Earplugs dispenser, Leight® Source 500
Leverandør:   HONEYWELL SAFETY
Earplugs dispenser, Leight® Source 500
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Certifikater
Earplugs dispenser, Leight® Source 500
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The Leight Source 500 dispenser provides a highly visible permanent hearing protection source.
  • Heavy-duty anodized aluminum allowing constant use
  • Wall mounting for a user-friendly access
  • Crank handle to dispense earplugs
Suitable for large factories and process industries with Max®, Max Lite®, Laser Lite®, Multi Max®, Matrix™, FirmFit™, Quiet® earplugs.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • DALL3301273
  • DALL3301271
  • DALL3301272
  • DALL3301165
  • PPE type:
  • Ørepropper
  • Ørepropper
  • Ørepropper
  • Ørepropper
  • Materiale:
  • aluminium
  • Dispenser type:
  • Kan monteres på væggen
  • Kan monteres på væggen
  • Kan monteres på væggen
  • Kan monteres på væggen
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • DALL3301273
    Ørepropdispenser LS-500, tom, vægmontering, 500 par uden snor
    Ørepropdispenser LS-500, tom, vægmontering, 500 par uden snor
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.380,00 kr
    3.380,00 kr
    1 * 1 Items
       3.380,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL3301273
    PPE type
    Ørepropper
    Materiale
    aluminium
    Dispenser type
    Kan monteres på væggen
Earplugs
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • DALL3301271
    Earplugs refill Laser Lite, t-shape, SNR 35 dB, for dispenser Leight® Source 500
    Earplugs refill Laser Lite, t-shape, SNR 35 dB, for dispenser Leight® Source 500
    gul/rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Par
    1 * 500 Par - 897,00 kr
    897,00 kr
    1 * 500 Par
       897,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL3301271
    PPE type
    Ørepropper
    Materiale
    Dispenser type
    Kan monteres på væggen
  • DALL3301272
    Earplugs without cord, refill for dispenser LS-500, 34 dB
    Earplugs without cord, refill for dispenser LS-500, 34 dB
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Par
    1 * 500 Par - 915,00 kr
    915,00 kr
    1 * 500 Par
       915,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL3301272
    PPE type
    Ørepropper
    Materiale
    Dispenser type
    Kan monteres på væggen
  • DALL3301165
    Earplugs without cord, refill for dispenser Leight® Source 500, 37 dB
    Earplugs without cord, refill for dispenser Leight® Source 500, 37 dB
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Par
    1 * 500 Par - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 500 Par
       1.050,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL3301165
    PPE type
    Ørepropper
    Materiale
    Dispenser type
    Kan monteres på væggen
Earplugs
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • orange/gul
    Earplugs without cord, refill for dispenser LS-500
    U*
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Par
    1 * 500 Par - 0,00 kr
    0,00 kr
    1 * 500 Par
       0,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 02
    gul/rød
    Earplugs refill Laser Lite, t-shape, SNR 35 dB, for dispenser Leight® Source 500
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Par
    1 * 500 Par - 897,00 kr
    897,00 kr
    1 * 500 Par
       897,00 kr