Om denne vare
Spectroquant® CombiCheck-opløsninger er brugsklare multiparameterstandarder til hele Spectroquant® testsystemernes anvendelsesområde. Hver pakke indeholder en standardopløsning og en spike-opløsning. Begge opløsninger kan anvendes til kvalitetskontrol som de er, uden fortynding.
Standardopløsningen kan bruges til at bekræfte nøjagtigheden af resultaterne fra Spectroquant® systemet som et samlet system (fotometer, reagenser, analytisk procedure, implementering). Spike-opløsningen kan bruges til at undersøge prøveafhængige effekter ved at måle genindvindingen og bekræfte egnetheden af prøveklargøringsteknikken.
Det maksimale antal af målinger ved brug af standardopløsningen afhænger af det anvendte testsystem.
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Spectroquant® CombiCheck-opløsninger er brugsklare multiparameterstandarder til hele Spectroquant® testsystemernes anvendelsesområde. Hver pakke indeholder en standardopløsning og en spike-opløsning. Begge opløsninger kan anvendes til kvalitetskontrol som de er, uden fortynding.
Standardopløsningen kan bruges til at bekræfte nøjagtigheden af resultaterne fra Spectroquant® systemet som et samlet system (fotometer, reagenser, analytisk procedure, implementering). Spike-opløsningen kan bruges til at undersøge prøveafhængige effekter ved at måle genindvindingen og bekræfte egnetheden af prøveklargøringsteknikken.
Det maksimale antal af målinger ved brug af standardopløsningen afhænger af det anvendte testsystem.
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- 1.14676.0001
- 1.14675.0001
- 1.14695.0001
- 1.14696.0001
- 1.14689.0001
- 1.14738.0001
- 1.18700.0001
- 1.18701.0001
- Model:
- Spectroquant® CombiCheck 10
- Spectroquant® CombiCheck 20
- Spectroquant® CombiCheck 50
- Spectroquant® CombiCheck 60
- Spectroquant® CombiCheck 70
- Spectroquant® CombiCheck 80
- Spectroquant® CombiCheck 90
- Spectroquant® CombiCheck 100
- Aluminium:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- R1: 0,40 ±0,05 mg/L Al
- Ammonium:
- 4,00 ±0,30 mg/L NH₄-N
- 12,0 ±1,0 mg/L NH₄-N
- 1,00 ±0,10 mg/L NH₄-N
- -
- 50,0 ±5,0 mg/L NH4-N
- -
- Cadmium:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- R1: 0,250 ±0,03 mg/L Cd
- -
- Klorid:
- 25 ±6 mg/l Cl
- 60 ±10 mg/l Cl
- -
- 125 ±13 mg/l Cl
- -
- -
- COD:
- 80 ±12 mg/L COD
- 750 ±75 mg/L COD
- 20,0 ±4,0 mg/L COD
- 250 ±25 mg/L COD
- 5000 ±400 mg/L COD
- 1500 ±150 mg/L COD
- Kobber:
- R1: 2,00 ±0,20 mg/L Cu
- -
- Jern:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- R1: 1,00 ±0,15 mg/L Fe
- -
- Bly:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- R1: 2,00 ±0,20 mg/L Pb
- Mangan:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- R1: 1,00 ±0,15 mg/L Mn
- -
- Nikkel:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- R1: 2,00 ±0,20 mg/L Ni
- Nitrat:
- 2,5 ±0,25 mg/L NO₃-N
- 9,0 ±0,9 mg/L NO₃-N
- -
- -
- -
- 25,0 ±2,5 mg/L NO₃
- Phosphat:
- 0,80 ±0,08 mg/L PO₄-P
- 8,0 ±0,7 mg/L PO₄-P
- -
- -
- -
- 15,0 ±1,0 mg/L PO₄-P
- Sulfat:
- 100 ±15 mg/L SO₄
- 500 ±75 mg/L SO₄
- -
- -
- -
- -
- Zink:
- -
- R1: 0,75 ±0,15 mg/L Zn
- M-Clarity quality level:
- MQ100
- MQ100
- MQ100
- MQ100
- MQ100
- MQ100
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- OmrådePaknTilgængelighedPrice
- 1.14676.0001Spectroquant® CombiCheck 10Spectroquant® CombiCheck 104,00 ±0,30 mg/l NH₄-N, 25 ±6 mg/l Cl,80 ±12 mg/l COD, 2,5 ±0,25 mg/l NO₃-N, 0,80 ±0,08 mg/l PO₄-P,100 ±15 mg/l SO₄,-1 SETLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each905,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.14676.0001ModelSpectroquant® CombiCheck 10Aluminium-Ammonium4,00 ±0,30 mg/L NH₄-NCadmium-Klorid25 ±6 mg/l ClCOD80 ±12 mg/L CODKobberJern-Bly-Mangan-Nikkel-Nitrat2,5 ±0,25 mg/L NO₃-NPhosphat0,80 ±0,08 mg/L PO₄-PSulfat100 ±15 mg/L SO₄ZinkM-Clarity quality levelMQ100 - 1.14675.0001Spectroquant® CombiCheck 20Spectroquant® CombiCheck 2012,0 ±1,0 mg/l NH₄-N, 60 ±10 mg/l Cl,750 ±75 mg/l COD, 9,0 ±0,9 mg/l NO₃-N, 8,0 ±0,7 mg/l PO₄-P,500 ±75 mg/l SO₄,-1 SETLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each908,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.14675.0001ModelSpectroquant® CombiCheck 20Aluminium-Ammonium12,0 ±1,0 mg/L NH₄-NCadmium-Klorid60 ±10 mg/l ClCOD750 ±75 mg/L CODKobberJern-Bly-Mangan-Nikkel-Nitrat9,0 ±0,9 mg/L NO₃-NPhosphat8,0 ±0,7 mg/L PO₄-PSulfat500 ±75 mg/L SO₄ZinkM-Clarity quality levelMQ100 - 1.14695.0001Spectroquant® CombiCheck 50Spectroquant® CombiCheck 501,00 ±0,10 mg/l NH₄-N, 20,0 ±4,0 mg/l COD, 5,0 ±0,70 mg/l N1 SETLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each971,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.14695.0001ModelSpectroquant® CombiCheck 50Aluminium-Ammonium1,00 ±0,10 mg/L NH₄-NCadmium-Klorid-COD20,0 ±4,0 mg/L CODKobberJern-Bly-Mangan-Nikkel-Nitrat-Phosphat-Sulfat-ZinkM-Clarity quality levelMQ100 - 1.14696.0001Spectroquant® CombiCheck 60Spectroquant® CombiCheck 60125 ±13 mg/L Cl, 250 ±25 mg/L COD1 SETLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each1.080,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.14696.0001ModelSpectroquant® CombiCheck 60Aluminium-Ammonium-Cadmium-Klorid125 ±13 mg/l ClCOD250 ±25 mg/L CODKobberJern-Bly-Mangan-Nikkel-Nitrat-Phosphat-Sulfat-ZinkM-Clarity quality levelMQ100 - 1.14689.0001Spectroquant® CombiCheck 70Spectroquant® CombiCheck 7050,0 ±5,0 mg/l NH₄-N, 5000 ±400 mg/l COD, -,50 ±7 mg/l N1 SETLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each1.100,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.14689.0001ModelSpectroquant® CombiCheck 70Aluminium-Ammonium50,0 ±5,0 mg/L NH4-NCadmium-Klorid-COD5000 ±400 mg/L CODKobberJern-Bly-Mangan-Nikkel-Nitrat-Phosphat-Sulfat-ZinkM-Clarity quality levelMQ100 - 1.14738.0001Spectroquant® CombiCheck 80Spectroquant® CombiCheck 801500 ±150 mg/l COD, 25,0 ±2,5 mg/l NO₃, 15,0 ±1,0 mg/l PO₄-P1 SETLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each1.080,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.14738.0001ModelSpectroquant® CombiCheck 80Aluminium-Ammonium-Cadmium-Klorid-COD1500 ±150 mg/L CODKobberJern-Bly-Mangan-Nikkel-Nitrat25,0 ±2,5 mg/L NO₃Phosphat15,0 ±1,0 mg/L PO₄-PSulfat-ZinkM-Clarity quality levelMQ100 - 1.18700.0001Spectroquant® CombiCheck 90Spectroquant® CombiCheck 900,250 ±0,03 mg/l Cd; 2,00 ±0,20 mg/l Cu; 1,00 ±0,15 mg/l Fe; 1,00 ±0,15 mg/l Mn1 SETLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each1.000,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.18700.0001ModelSpectroquant® CombiCheck 90Aluminium-AmmoniumCadmiumR1: 0,250 ±0,03 mg/L CdKloridCODKobberR1: 2,00 ±0,20 mg/L CuJernR1: 1,00 ±0,15 mg/L FeBly-ManganR1: 1,00 ±0,15 mg/L MnNikkel-NitratPhosphatSulfatZink-M-Clarity quality level - 1.18701.0001Spectroquant® CombiCheck 100Spectroquant® CombiCheck 1000,40 ±0,05 mg/l Al; 2,00 ±0,20 mg/l Pb; 2,00 ±0,20 mg/l Ni; 0,75 ±0,15 mg/l Zn1 SETLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each1.030,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.18701.0001ModelSpectroquant® CombiCheck 100AluminiumR1: 0,40 ±0,05 mg/L AlAmmoniumCadmium-KloridCODKobber-Jern-BlyR1: 2,00 ±0,20 mg/L PbMangan-NikkelR1: 2,00 ±0,20 mg/L NiNitratPhosphatSulfatZinkR1: 0,75 ±0,15 mg/L ZnM-Clarity quality level