Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
Leverandør:   HONEYWELL SAFETY
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Certifikater
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
Electrical resistant gloves, Electrosoft Composite CL 00
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These natural latex gloves offer high dielectric characteristics. The thickness (from 1,7 to 1,8 mm) ensures good protection from 500 to 17000 volts.
  • Arc flash rating of 60,3 cal/cm²
  • Chlorinated / cotton flocked interior make the glove very comfortable to wear
  • Patterned finish for good grip in damp conditions
  • Ergonomic shape improves the flexing movement of the hand while ensuring a high level of protection
The outer layer in orange elastomer gives the glove outstanding mechanical resistance. There is thus no need to wear leather overgloves.
Certifications: EN 60903-2003, CEI 903-2002; Cat. III.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • DALL2092012/7
  • DALL2092012/8
  • DALL2092012/10
  • DALL2092012/11
  • DALL2092013/9
  • DALL2092013/10
  • Model:
  • Cotton flock lined
  • Cotton flock lined
  • Cotton flock lined
  • Cotton flock lined
  • Cotton flock lined
  • Cotton flock lined
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Overflade:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Manchet:
  • Lang tyk
  • Lang tyk
  • Lang tyk
  • Lang tyk
  • Lang tyk
  • Lang tyk
  • EN norm:
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • EN 60 903-2003, CEI 903-2002
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Cotton flock lined
    7
    orange
    360 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092012/7
    Model
    Cotton flock lined
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Overflade
    Textured
    Manchet
    Lang tyk
    EN norm
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • Cotton flock lined
    8
    orange
    360 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092012/8
    Model
    Cotton flock lined
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Overflade
    Textured
    Manchet
    Lang tyk
    EN norm
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • Cotton flock lined
    10
    orange
    360 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092012/10
    Model
    Cotton flock lined
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Overflade
    Textured
    Manchet
    Lang tyk
    EN norm
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • Cotton flock lined
    11
    orange
    360 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092012/11
    Model
    Cotton flock lined
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Overflade
    Textured
    Manchet
    Lang tyk
    EN norm
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • Cotton flock lined
    9
    orange
    410 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092013/9
    Model
    Cotton flock lined
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Overflade
    Textured
    Manchet
    Lang tyk
    EN norm
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002
  • Cotton flock lined
    10
    orange
    410 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2092013/10
    Model
    Cotton flock lined
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Overflade
    Textured
    Manchet
    Lang tyk
    EN norm
    EN 60 903-2003, CEI 903-2002