Om denne vare
MQuant™ (MQ) teststrips kan ses som et mobilt laboratorium på få kvadratmillimeter plaststrip. Som screeningmetode giver de brugeren et hurtigt overblik over situationen, hvilket gør det nemmere at tage stilling til hvilken, eller måske snarere om yderligere analyse er påkrævet, og som resultat heraf kan medføre betydelige besparelser hvad angår tid og analytiske ressourcer. Strippen er en biologisk nedbrydelig polyesterfolie og det lave reagensindhold i reaktionszonerne gør bortskaffelsen problemfri.
- Nem at håndtere:dyp, vent og mål visuelt mod farveskalaen
- Sikker: intet behov for yderligere reagenser
- Hurtige resultater inden for 2 minutter muliggør hurtige beslutninger
- Bærbar: kan bruges både i og uden for laboratoriet
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
MQuant™ (MQ) teststrips kan ses som et mobilt laboratorium på få kvadratmillimeter plaststrip. Som screeningmetode giver de brugeren et hurtigt overblik over situationen, hvilket gør det nemmere at tage stilling til hvilken, eller måske snarere om yderligere analyse er påkrævet, og som resultat heraf kan medføre betydelige besparelser hvad angår tid og analytiske ressourcer. Strippen er en biologisk nedbrydelig polyesterfolie og det lave reagensindhold i reaktionszonerne gør bortskaffelsen problemfri.
- Nem at håndtere:dyp, vent og mål visuelt mod farveskalaen
- Sikker: intet behov for yderligere reagenser
- Hurtige resultater inden for 2 minutter muliggør hurtige beslutninger
- Bærbar: kan bruges både i og uden for laboratoriet
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- 1.10020.0001
- 1.10020.0002
- 1.10092.0021
- M-Clarity quality level:
- MQ100
- MQ100
- MQ100
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- OmrådeKemisk metodeModelPaknTilgængelighedPrice
- 1.10020.0001NitrattestNitrattest10-25-50-100-250-500 mg/l NO₃Griess' reaction (modified)MQ100 TestsLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each528,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.10020.0001M-Clarity quality levelMQ100 - 1.10020.0002NitrattestNitrattest10-25-50-100-250-500 mg/l NO₃Griess' reaction (modified)MQ25 TestsLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each213,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.10020.0002M-Clarity quality levelMQ100 - 1.10092.0021Nitrate test ( individually sealed)Nitrate test ( individually sealed)10-25-50-100-250-500 mg/l NO₃Griess' reaction (modified)MQ1.000 TestsLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each4.040,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.1.10092.0021M-Clarity quality levelMQ100