Jump to:
Product Details & Documents
Quick tests, visual colour comparison.
- Resultater på 1 minut
- Brugervenlig
- Applikationstilpassede måleområder
- Bærbar
- Et udvalg af økonomiske refillpakker (RP) tilbydes
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort og omfattende brugsvejledninger.
Specifications
Specifications
- Kemisk metode:Mixed indicator
- Pakn:400 Tests
- Beskrivelse:pH-test
- Model:MTC
- Område:pH 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9
- Cat. No.:1.08027.0001
- M-Clarity quality level:MQ100