Compact Laboratory for water testing, MQuant®, Supelco®
Katalog # 1.11151.0001
Leverandør: Merck
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Merck har identificeret en række anvendelsesområder, hvor en særlig testkombination er nødvendig til feltbrug. Sortimentet af kompakte laboratorier opfylder disse krav, der omfatte en robust plastkuffert, der kan anvendes som arbejdsflade, pakket med alle sæt med udstyr og de reagenser, der nødvendige for undersøgelsen.
- Compact
- Suitable for standing and flowing water
- Ideal for schools and Universities
- All your requirements both kits and equipment packed in a portable case
Bestillingsoplysninger: Refillpakke fås til alle parametre
Leveringsinformation: Leveres med trin-for-trin instruktioner og vejledninger
Documents
Merck pH Measurement
Videoer
msds_111151
SDS
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1 SET
- Beskrivelse:MColortest™ kompakte laboratorier til vandanalyse
- Cat. No.:1.11151.0001
- M-Clarity quality level:MQ100