Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose gloves, Soflex
General purpose gloves, Soflex
Leverandør:   HONEYWELL SAFETY
General purpose gloves, Soflex
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Certifikater
General purpose gloves, Soflex
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Nitrile glove on interlock cotton base with ventilated back and knitted wrist. The nitrile coating ensures good chemical properties and outstanding mechanical properties (abrasion).
  • Nitrile formula gives greater elasticity and unrivalled dexterity
  • Cotton interlock lining strengthens the glove's mechanical performance while absorbing hand perspiration
  • Ventilated back improves the glove's breathability
  • Ribbed at the cuff, good wrist support is provided, thus eliminating risks of getting caught
Particularly suitable for the light and medium handling of oils, greases and hydrocarbon by-products.
Certifications: EN 388:2016 (3111X), Cat. II
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-1514
  • 112-1515
  • 112-1511
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Foringsmateriale:
  • Bomuld
  • Bomuld
  • Bomuld
  • Overflade:
  • ¾ coating
  • ¾ coating
  • ¾ coating
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (3111X)
  • EN 388:2016 (3111X)
  • EN 388:2016 (3111X)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 8
    hvid/gul
    275 mm
    0,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Par
    1 * 10 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-1514
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Bomuld
    Overflade
    ¾ coating
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (3111X)
  • 9
    hvid/gul
    275 mm
    0,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Par
    1 * 10 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-1515
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Bomuld
    Overflade
    ¾ coating
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (3111X)
  • 10
    hvid/gul
    275 mm
    0,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Par
    1 * 10 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-1511
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Bomuld
    Overflade
    ¾ coating
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (3111X)