Orders LinkContactUsLinkComponent
Bakke, til prøveflasker
Bakke, til prøveflasker
300×355×42 mm
Catalog # 216-1420
Supplier:   KARTELL
Bakke, til prøveflasker
Catalog # 216-1420
Supplier:  KARTELL
Bakke, til prøveflasker
Bakke, til prøveflasker
300×355×42 mm
Price
464,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PVC, hvid.
  • Til prøveflasker med en diameter på maks. 22 mm
  • Ideel til 7 ml Bijou-flasker eller specimen rør
  • Kapacitet: 9 rækker med op til 14 flasker pr. række
En stærk bakke til opbevaring, der også kan anvendes som indsats i en skuffe eller en anden bakke.
Specifications
  • B×D×H:
    300×355×42 mm