Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyridin, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
Katalog # 02486-1ML
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
Pyridin, Supelco®
Katalog # 02486-1ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  110-86-1
Pyridin, Supelco®
Pyridin, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
CAS nummer:  110-86-1
Price
341,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Azabenzene, Azine
  • CAS nummer:110-86-1
  • Formel:C₅H₅N
  • MDL nummer:MFCD00011732
  • Molecular Weight:79.1 g/mol
  • Merck Index:13,08060
  • Kogende Pt:115 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–44 °C
  • Tæthed:0,983 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:17 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1282
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:203-809-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 mL
Specifikationer