Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermometer for distillation processes, BOLA
Thermometer for distillation processes, BOLA
Destillationstermometer, fremstillet af PTFE-glaskappe, til 500 - 6.000 ml reaktionskar, 0...+250 °C, ±1 °C, 300 mm, 50 mm, 7,5 mm
Katalog # BOHLB290-03
Leverandør:   Bohlender
Thermometer for distillation processes, BOLA
Katalog # BOHLB290-03
Leverandør:  Bohlender
Thermometer for distillation processes, BOLA
Thermometer for distillation processes, BOLA
Destillationstermometer, fremstillet af PTFE-glaskappe, til 500 - 6.000 ml reaktionskar, 0...+250 °C, ±1 °C, 300 mm, 50 mm, 7,5 mm
Price
2.420,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Distillation thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    7,5 mm
  • Neds.- dybde:
    50 mm
  • Beskrivelse:
    Destillationstermometer, fremstillet af PTFE-glaskappe, til 500 - 6.000 ml reaktionskar
  • Længde:
    300 mm
  • Nøjagtighed:
    ±1 °C
  • Område:
    0...+250 °C
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder (PTFE) til termometre, Ø 7 - 8 mm, med integreret møtrik til nem låsning/oplåsning af den slebne samling (NS 29/32)
    Holder (PTFE) til termometre, Ø 7 - 8 mm, med integreret møtrik til nem låsning/oplåsning af den slebne samling (NS 29/32)
    BOHLB286-03
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.070,00 kr