Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Naphtol
1-Naphtol
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOMM0043.04
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
1-Naphtol
Katalog # PROOMM0043.04
CAS nummer:  90-15-3
1-Naphtol
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  90-15-3
Price
6.540,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  α-Naphtol
  • CAS nummer:90-15-3
  • Formel:C₁₀H₈O
  • MDL nummer:MFCD00003930
  • Molecular Weight:144.17 g/mol
  • Merck Index:13,06409
  • Kogende Pt:282 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:94 °C
  • Tæthed:1,224 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:125 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-969-4
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg