Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinkoxid light ≥98%, TECHNICAL
Zinkoxid light ≥98%, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 1 kg
Katalog # 29199.295
Miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
Zinkoxid light ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 29199.295
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  1314-13-2
Zinkoxid light ≥98%, TECHNICAL
Zinkoxid light ≥98%, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  1314-13-2
Price
519,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
  • CAS nummer:1314-13-2
  • Formel:ZnO
  • MDL nummer:MFCD00011300
  • Molecular Weight:81.39 g/mol
  • Merck Index:12,10279
  • Kogende Pt:2360 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:1975 °C
  • Tæthed:5,6 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-222-5
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 98 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg