Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinkoxid 99.5+%
Zinkoxid 99.5+%
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Zinkoxid 99.5+%
Certifikater
Zinkoxid 99.5+%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
  • CAS nummer:1314-13-2
  • Formel:ZnO
  • MDL nummer:MFCD00011300
  • Molecular Weight:81.39 g/mol
  • Merck Index:13,10200
  • Smeltende Pt:1975 °C
  • Tæthed:5,6 g/cm³
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-222-5
  • FN:3077
  • ADR:9,III
  • NÅ:01-2119463881-32
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to faintly yellowish-white Powder
  • Titration Complexometric:
    ≥99.50 %
  • Additional info:
    Carbonates and substances insoluble in acids:
  • Particle size:
    ≤0.01 % Sieve residue on 45 micron sieve
  • Residue after ignition:
    ≤1 % (1 g, 500°C)
  • Specific surface area:
    3.5 to 9 m²/g
  • Alkalinity:
    ≤0.3 ml/g (ml 0.1 N HCl/g)
  • Arsenic (As):
    ≤5 ppm
  • Cadmium (Cd):
    ≤10 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤200 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤50 ppm
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 525,00 kr
    525,00 kr
    1 * 1 kg
       525,00 kr
  • Plastic drum
    5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 1.800,00 kr
    1.800,00 kr
    1 * 5 kg
       1.800,00 kr