Sølvnitrat
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
- CAS nummer:7761-88-8
- Formel:AgNO₃
- MDL nummer:MFCD00003414
- Molecular Weight:169.87 g/mol
- Merck Index:12,08661
- Kogende Pt:444 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:210 °C
- Tæthed:4,35 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-853-9
- FN:1493
- ADR:5.1,II
- NÅ:01-2119513705-43
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
- CAS nummer:7761-88-8
- Formel:AgNO₃
- MDL nummer:MFCD00003414
- Molecular Weight:169.87 g/mol
- Merck Index:12,08661
- Kogende Pt:444 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:210 °C
- Tæthed:4,35 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-853-9
- FN:1493
- ADR:5.1,II
- NÅ:01-2119513705-43
Product Family Options
Produktinformation
- PaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource