Kieselgel, Supelco®
Leverandør: Merck
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:63231-67-4
- Formel:SiO₂
- MDL nummer:MFCD00011232
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- Kogende Pt:2230 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:1710 °C
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- NÅ:01-2119379499-16
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:63231-67-4
- Formel:SiO₂
- MDL nummer:MFCD00011232
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- Kogende Pt:2230 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:1710 °C
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- NÅ:01-2119379499-16