Orders LinkContactUsLinkComponent
Borsyre
Sundhed
Marketsource
Leverandør:   Serva
Borsyre
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Borsyre
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS nummer:10043-35-3
  • Formel:B(OH)₃
  • MDL nummer:MFCD00011337
  • Molecular Weight:61.83 g/mol
  • Merck Index:13,01326
  • Kogende Pt:185 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:160 °C
  • Tæthed:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:233-139-2
  • NÅ:01-2119486683-25
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 164,29 kr
    164,29 kr
    1 * 250 g
       164,29 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 306,17 kr
    306,17 kr
    1 * 1 kg
       306,17 kr
    Specifikationer:
    Marketsource