Orders LinkContactUsLinkComponent
Borsyre
Borsyre
100
Katalog # HACH1481799
Sundhed
Leverandør:   Hach
Borsyre
Katalog # HACH1481799
Leverandør:  Hach
CAS nummer:  10043-35-3
Borsyre
CAS nummer:  10043-35-3
Price
827,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS nummer:10043-35-3
  • Formel:B(OH)₃
  • MDL nummer:MFCD00011337
  • Molecular Weight:61.83 g/mol
  • Merck Index:13,01326
  • Kogende Pt:185 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:160 °C
  • Tæthed:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:233-139-2
  • NÅ:01-2119486683-25
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100