Orders LinkContactUsLinkComponent
Borsyre 99.5% for analysis
Borsyre 99.5% for analysis
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Borsyre 99.5% for analysis
Certifikater
Borsyre 99.5% for analysis
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS nummer:10043-35-3
  • Formel:B(OH)₃
  • MDL nummer:MFCD00011337
  • Molecular Weight:61.83 g/mol
  • Merck Index:13,01326
  • Kogende Pt:185 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:169 °C (dec.)
  • Tæthed:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:233-139-2
  • NÅ:01-2119486683-25
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • pH:
    3.6 to 4.0 (4 % at 20°C)
  • Titration with NaOH:
    ≥99.4 %
  • Chloride (Cl):
    ≤3 ppm
  • Phosphate (PO4):
    ≤5 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤5 ppm
  • Arsenic (As):
    ≤0.5 ppm
  • Cadmium (Cd):
    ≤5 ppm
  • Calcium (Ca):
    ≤20 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤5 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤1 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤5 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤5 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm
  • Insoluble matter:
    ≤0.005 % (in methanol)
  • Non-volatiles w. MeOH/HCl:
    ≤0.05 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 398,00 kr
    398,00 kr
    1 * 500 g
       398,00 kr
  • Plastic bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.490,00 kr
    1.490,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.490,00 kr
  • Plastic drum
    10 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 10 kg
       3.500,00 kr