Orders LinkContactUsLinkComponent
(E)-Crotonaldehyd
Glass bottle, 250 mL
Katalog # ROTH3425.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
(E)-Crotonaldehyd
Katalog # ROTH3425.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  123-73-9
(E)-Crotonaldehyd
Glass bottle, 250 mL
CAS nummer:  123-73-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Crotonaldehyde
  • CAS nummer:123-73-9
  • Formel:C₄H₆O
  • MDL nummer:MFCD00007003
  • Molecular Weight:70.09 g/mol
  • EINECS:204-647-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    250 mL
Specifikationer