Orders LinkContactUsLinkComponent
Methacrylnitril
Glass bottle, 250 mg
Katalog # EHERCA14972000
Leverandør:   EHRENSTORFER
Methacrylnitril
Katalog # EHERCA14972000
Leverandør:  EHRENSTORFER
CAS nummer:  126-98-7
Methacrylnitril
Glass bottle, 250 mg
CAS nummer:  126-98-7
Price
408,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:126-98-7
  • Formel:C₄H₅N
  • Molecular Weight:67.09 g/mol
  • EINECS:204-817-5
  • FN:3079
  • ADR:3,I
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    250 mg
Specifikationer