Methacrylnitril
Glass bottle, 250 mg
Katalog # EHERCA14972000
Leverandør: EHRENSTORFER
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:126-98-7
- Formel:C₄H₅N
- Molecular Weight:67.09 g/mol
- EINECS:204-817-5
- FN:3079
- ADR:3,I
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:250 mg