Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass beads
Glass beads
Leverandør:   MARIENFELD
Glass beads
Leverandør:  MARIENFELD
Certifikater
Glass beads
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of soda lime glass.
  • Solid
  • Polished
Glass beads are used for mixing or milling. The smaller the beads and the higher their quantity the more intense is the mixing or milling.
Emballering: In poly bag of 500 g or 1000 g each.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • MARI4901001
    Glasperler, massive, 1000 g
    Glasperler, massive, 1000 g
    1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 1 kg
       400,00 kr
  • MARI4901002
    Glasperler, massive, 500 g
    Glasperler, massive, 500 g
    2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 0,5 kg
    1 * 0,5 kg - 159,00 kr
    159,00 kr
    1 * 0,5 kg
       159,00 kr
  • MARI4901003
    Glasperler, massive, 500 g
    Glasperler, massive, 500 g
    3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 0,5 kg
    1 * 0,5 kg - 159,00 kr
    159,00 kr
    1 * 0,5 kg
       159,00 kr
  • MARI4901004
    Glasperler, massive, 500 g
    Glasperler, massive, 500 g
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 0,5 kg
    1 * 0,5 kg - 161,00 kr
    161,00 kr
    1 * 0,5 kg
       161,00 kr
  • MARI4901005
    Glasperler, massive, 500 g
    Glasperler, massive, 500 g
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 0,5 kg
    1 * 0,5 kg - 161,00 kr
    161,00 kr
    1 * 0,5 kg
       161,00 kr
  • MARI4901006
    Glasperler, massive, 1000 g
    Glasperler, massive, 1000 g
    6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 331,00 kr
    331,00 kr
    1 * 1 kg
       331,00 kr