Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparation table for slides
Preparation table for slides
Præparatholder med nummerering, hvid, Pap, 340×205×5 mm
Katalog # 630-2771
Leverandør:   MARIENFELD
Preparation table for slides
Katalog # 630-2771
Leverandør:  MARIENFELD
Preparation table for slides
Preparation table for slides
Præparatholder med nummerering, hvid, Pap, 340×205×5 mm
Price
1.780,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 20 Items
Product Details & Documents
Preparation table for 20 microscopy slides. Thanks to its recessed grips the slides can be easily taken out.
Specifikationer
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Præparatholder med nummerering
  • Materiale:
    Pap
  • B×D×H:
    340×205×5 mm