Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide folder, 'Munich'
Slide folder, 'Munich'
Forberedelse af pastaplader med låg, ufarvet, Pap, 24
Katalog # MARI6001313
Leverandør:   MARIENFELD
Slide folder, 'Munich'
Katalog # MARI6001313
Leverandør:  MARIENFELD
Slide folder, 'Munich'
Slide folder, 'Munich'
Forberedelse af pastaplader med låg, ufarvet, Pap, 24
Price
937,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Cardboard base with three compartments (78×220 mm).
  • Each compartment can accomodate up to eight slides
  • Hinged cover with three windows (56×200 mm)
Specifikationer
  • Antal objektglas:
    24
  • Farve:
    ufarvet
  • Beskrivelse:
    Forberedelse af pastaplader med låg
  • Materiale:
    Pap