Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with rim
Test tubes with rim
Leverandør:   MARIENFELD
Test tubes with rim
Leverandør:  MARIENFELD
Certifikater
Test tubes with rim
Test tubes with rim
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Soda-Lime glass.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Udv.Ø
    Vægtykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 4 ml
    75 mm
    10 mm
    0,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - kr774.00
    kr774.00
    1 * 1.000 Items
       kr774.00
  • 9 ml
    100 mm
    12 mm
    0,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - kr421.00
    kr421.00
    1 * 500 Items
       kr421.00