Orders LinkContactUsLinkComponent
SGE BPX1 GC Capillary Columns
SGE BPX1 GC Capillary Columns
SGE BPX1 GC Capillary Columns
Certifikater
SGE BPX1 GC Capillary Columns
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The SGE BPX1 GC capillary column provides a great non-polar option for GC analyses. Recommended for: ASTM methods D2887 and D6532.
  • Non-polar column
  • Dimensionally stabilized phase
  • Low bleed
  • Specifically designed for high temperature hydrocarbon analysis
The names and trademarks of third party analytical instrument manufacturers are used solely to indicate the compatibility of Trajan products for use with such instruments.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 568-0452
  • 568-0457
  • 568-0458
  • 568-0459
  • 568-0460
  • 568-0456
  • Beskrivelse:
  • SGEA054777
  • SGEA054801
  • SGEA054802
  • SGEA0548025
  • SGEA054803
  • Polarity:
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Apolar stationary phase
  • Temperature limit:
  • 400 °C
  • 400 °C
  • 370 °C
  • 370 °C
  • 400 °C
Specifikationer
Product Family Options
Polyimide clad
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    BPX1
    0,1 µm
    0,1 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.900,00 kr
    3.900,00 kr
    1 * 1 Items
       3.900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0452
    Beskrivelse
    SGEA054777
    Polarity
    Apolar stationary phase
    Temperature limit
    400 °C
  • Kapillær
    BPX1
    0,9 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.620,00 kr
    3.620,00 kr
    1 * 1 Items
       3.620,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0457
    Beskrivelse
    SGEA054801
    Polarity
    Apolar stationary phase
    Temperature limit
    400 °C
  • Kapillær
    BPX1
    2,65 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.620,00 kr
    3.620,00 kr
    1 * 1 Items
       3.620,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0458
    Beskrivelse
    SGEA054802
    Polarity
    Apolar stationary phase
    Temperature limit
    370 °C
  • Kapillær
    BPX1
    2,65 µm
    0,53 mm
    6 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.620,00 kr
    3.620,00 kr
    1 * 1 Items
       3.620,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0459
    Beskrivelse
    SGEA0548025
    Polarity
    Apolar stationary phase
    Temperature limit
    370 °C
  • Kapillær
    BPX1
    0,1 µm
    0,53 mm
    10 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.620,00 kr
    3.620,00 kr
    1 * 1 Items
       3.620,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0460
    Beskrivelse
    SGEA054803
    Polarity
    Apolar stationary phase
    Temperature limit
    400 °C