Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Centrifugerør
Leverandør:   MARIENFELD
Centrifugerør
Leverandør:  MARIENFELD
Certifikater
Centrifugerør
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Heavy walled
  • Ungraduated
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Short conical or round bottom.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    16/17×98 mm
    uden cap
    Conical bottom
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 797,00 kr
    797,00 kr
    1 * 100 Items
       797,00 kr
  • 50 ml
    34×100 mm
    uden cap
    Round bottom
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 605,00 kr
    605,00 kr
    1 * 10 Items
       605,00 kr