Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifuge tubes
Centrifuge tubes
Leverandør:   MARIENFELD
Centrifuge tubes
Leverandør:  MARIENFELD
Certifikater
Centrifuge tubes
Centrifuge tubes
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Soda lime glass or borosilicate glass 3,3.
  • Graduated or ungraduated
  • With beaded or straight rim
  • Good chemical resiostance
Long conical type.
Product Family Options
Soda lime glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    Model
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 15 ml
    ~16/17×112/113 mm
    ungraduated, beaded rim
    100 stk./æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 785,00 kr
    785,00 kr
    1 * 100 Items
       785,00 kr
  • 15 ml
    ~16/17×112/113 mm
    uden cap
    white graduated 1 to 10 : 0.1 ml, with mark at 15 ml, beaded rim
    100 stk./æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.140,00 kr
    2.140,00 kr
    1 * 100 Items
       2.140,00 kr
  • 15 ml
    ~16/17×112/113 mm
    uden cap
    white graduated 1 to 15 : 0.1 ml, beaded rim
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.140,00 kr
    2.140,00 kr
    1 * 100 Items
       2.140,00 kr
  • 15 ml
    ~16/17×112/113 mm
    uden cap
    graduated, straight rim
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.140,00 kr
    2.140,00 kr
    1 * 100 Items
       2.140,00 kr