Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid
Plastic bottle for solids, 500 g
Katalog # WAKO197-02125
Ætsende
Marketsource
Leverandør:   Wako
Natriumhydroxid
Katalog # WAKO197-02125
Leverandør:  Wako
Marketsource
CAS nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid
Plastic bottle for solids, 500 g
CAS nummer:  1310-73-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Caustic soda
  • CAS nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,08627
  • Kogende Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:323 °C
  • Tæthed:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1823
  • ADR:8,II
  • NÅ:01-2119457892-27
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    500 g