Adhæsionsobjektglas
Leverandør: MARIENFELD
Gå til:
Om denne vare
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Product Family Options
Produktinformation
- TilgængelighedPrice
- 631-9533Adhæsionsobjektglas med 12 brønde (Ø 5 mm)
- MARI0900100Adhæsionsobjektglas med 12 brønde (Ø 5 mm)
- MARI0901000Adhæsionsobjektglas med 3 brønde (Ø 15 mm)
- MARI0901100Adhæsionsobjektglas med 3 brønde (Ø 15 mm)
- MARI0906000Adhæsionsobjektglas, med 3 firkantede brønde og 4 registreringsmærkerAdhæsionsobjektglas, med 3 firkantede brønde og 4 registreringsmærkerLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items10.510,00 kr