Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid, Supelco®
Natriumhydroxid, Supelco®
Leverandør:   Merck
Natriumhydroxid, Supelco®
Leverandør:  Merck
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Caustic soda
  • CAS nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,08627
  • Kogende Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:323 °C
  • Tæthed:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:215-185-5
  • ADR:8,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1823
  • NÅ:01-2119457892-27
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Solubility:
    1090 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    323 °C
  • Molar Mass:
    40.00 g/mol
  • Boiling Point:
    1390 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    (20 °C)
  • Density:
    2.13 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    10 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 2.010,00 kr
    2.010,00 kr
    1 * 10 kg
       2.010,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.06467.9010
  • Fibre carton
    50 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 kg
    1 * 50 kg
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.06467.9050