Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising
Leverandør:   KARTELL
Dishes, crystallising
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Crystallising dishes, made of PTFE.
  • Chemical, mechanical and heat resistance
  • Used safely for continuous service from −270 up to +250 °C
Suitable for dissolutions, digestions with acids and corrosive agents and suitable for food stuffs.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    54,48 mm
    64 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 600,00 kr
    600,00 kr
    1 * 1 Items
       600,00 kr
  • 25 ml
    35,64 mm
    38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 430,00 kr
    430,00 kr
    1 * 1 Items
       430,00 kr
  • 350 ml
    62,22 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr