Orders LinkContactUsLinkComponent
Distributors for bottles
Distributors for bottles
Leverandør:   Bohlender
Distributors for bottles
Leverandør:  Bohlender
Certifikater
Distributors for bottles
Distributors for bottles
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Black screw cap made of PPS and available with or without stopcocks. Distributor body made of PTFE with 2 or 3 ports with female thread UNF 1/4" 28 G on upper and lower sides and stopcock made of FEP for each port.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from −50 to +100 °C
  • Suitable for HPLC applications
The body of the distributor can be turned independently from the screw cap. The completely assembled distributor can be removed and fixed on another bottle without the risk of disarranging the tubing.
Product Family Options
Without stopcocks
Produktinformation
  • Farve
    Tilslutning
    Rør udv. Ø
    Rør int.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • sort
    4 × UNF 1/4" 28G
    3,2 mm
    1,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 765,00 kr
    765,00 kr
    1 * 1 Items
       765,00 kr
  • sort
    4 × UNF 1/4" 28G
    1,6 mm
    0,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 771,00 kr
    771,00 kr
    1 * 1 Items
       771,00 kr
  • sort
    2 × UNF 1/4" 28G
    3,2 mm
    1,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 617,00 kr
    617,00 kr
    1 * 1 Items
       617,00 kr
  • sort
    2 × UNF 1/4" 28G
    1,6 mm
    0,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 662,00 kr
    662,00 kr
    1 * 1 Items
       662,00 kr
With stopcocks
Produktinformation
  • Farve
    Tilslutning
    Rør udv. Ø
    Rør int.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • sort
    2 × UNF 1/4" 28G
    3,2 mm
    1,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 943,00 kr
    943,00 kr
    1 * 1 Items
       943,00 kr
  • sort
    3 × UNF 1/4" 28G
    3,2 mm
    1,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.810,00 kr
    1.810,00 kr
    1 * 1 Items
       1.810,00 kr
  • sort
    3 × UNF 1/4" 28G
    1,6 mm
    0,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr
    1.740,00 kr
    1 * 1 Items
       1.740,00 kr
  • sort
    2 × UNF 1/4" 28G
    1,6 mm
    0,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 1 Items
       1.510,00 kr