Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletæller med tre gitre, McMaster
 :   MARIENFELD
Celletæller med tre gitre, McMaster
Celletæller med tre gitre, McMaster
Celletæller med tre gitre, McMaster
This cell counter is suitable for liquid media.
  • Three counting grids and spare cover glass
  • Pair of clamps to fix the cover glass
  • Ground edges and rounded corners
Product Family Options
Cover glass
  • Beskrivelse
    Kammerdybde
    B×D
  • Ekstra dækglas, 80×18 mm, med 3 tællegitre, 10×10 mm (opdelt i 10 dele)
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 1 Items
       1.570,00 kr
  • Beskrivelse
    Kammerdybde
    B×D
  • Tællekammer
    1,5 mm
    127×26 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.670,00 kr
    3.670,00 kr
    1 * 1 Items
       3.670,00 kr