Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Improved Neubauer
Celletællere, Improved Neubauer
Celletællere, Improved Neubauer
Supplier:  MARIENFELD
Certificates
Celletællere, Improved Neubauer
Celletællere, Improved Neubauer
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Disse tællekamre er ideelle til tælling af leukocytter og erytrocytter.
  • Dobbelt gitterinddeling
  • To tællegitre med en inddeling
Certifications: IVD-direktiv 98/79/EF.
Delivery information: De leveres med to dækglas.
Product Family Options
Product Information
  • Beskrivelse
    Model
    Tykkelse
    Kammerdybde
    Availability
    Price
  • Counting chamber with dark lines
    Imp. Neubauer
    0,4 mm
    0,1 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 427,00 kr
    427,00 kr
    1 * 1 Items
       427,00 kr
  • Celletæller med mørke linjer, med klemmer
    Imp. Neubauer
    0,1 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 671,00 kr
    671,00 kr
    1 * 1 Items
       671,00 kr
  • Celletæller, med lyse linjer, med klemmer
    Imp. Neubauer
    0,1 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.110,00 kr
    1.110,00 kr
    1 * 1 Items
       1.110,00 kr