Objektglas med fordybning
Leverandør: MARIENFELD
Gå til:
Om denne vare
Cavity slides for diagnosis with well wettable reaction wells and frosted marking area of 20 mm at one end.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
36 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cavity slides for diagnosis with well wettable reaction wells and frosted marking area of 20 mm at one end.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Documents
Product Family Options
Produktinformation
- FarveAnt. brøndeBrønd ØTilgængelighedPrice
- MARI1216540Objektglas med reaktionsbrønd
- MARI1216541Microscope slides with reaction well
- MARI1216542Objektglas med reaktionsbrønd
- MARI1215670Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1215671Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1215672Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1216680Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1216681Microscope slides with reaction wells
- MARI1216682Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1216491Microscope slides with reaction wells
- MARI1216492Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1215130Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1215131Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1215132Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1216750Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede)Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede)sort86 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216751Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede)Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede)blå86 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216071Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1216650Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1216651Microscope slides with reaction wells
- MARI1216652Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1216690Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede)Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede)sort106 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216691Microscope slides with reaction wells (numbered)Microscope slides with reaction wells (numbered)blå106 mmLog ind for tilgængelighed1 * 200 Items4.000,00 kr
- MARI1216820Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret)Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret)sort107 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216821Microscope slides with reaction wells (numbered clockwise)Microscope slides with reaction wells (numbered clockwise)blå107 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216824Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret)Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret)rød107 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216530Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1216531Microscope slides with reaction wells
- MARI1216532Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1216520Microscope slides with reaction wells (numbered)Microscope slides with reaction wells (numbered)sort108 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216550Objektglas med reaktionsbrønde
- MARI1216521Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede)Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede)blå108 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216551Microscope slides with reaction wells
- MARI1216523Microscope slides with reaction wells (numbered)Microscope slides with reaction wells (numbered)grøn108 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216330Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret)Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret)sort125 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216331Microscope slides with reaction wells (numbered clockwise)Microscope slides with reaction wells (numbered clockwise)blå125 mmLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items998,00 kr
- MARI1216334Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret)Objektglas med reaktionsbrønde (nummererede med uret)rød125 mmLog ind for tilgængelighed1 * 200 Items4.000,00 kr