Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy slides
Affasede, afskårne hjørner, med 12 blå trykte ringe Ø 13 - 14 mm
  MARI1613100
 :   MARIENFELD
Microscopy slides
  MARI1613100
Microscopy slides
Microscopy slides
Affasede, afskårne hjørner, med 12 blå trykte ringe Ø 13 - 14 mm
858,00 kr
1 * 10 Items
These microscope slides feature highly visible blue rings (Ø 14mm).
  • Beskrivelse:
    Affasede, afskårne hjørner, med 12 blå trykte ringe Ø 13 - 14 mm