Natriumazid
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Sodium triazide
- CAS nummer:26628-22-8
- Formel:NaN₃
- MDL nummer:MFCD00003536
- Molecular Weight:65.01 g/mol
- Merck Index:13,08653
- Smeltende Pt:275 °C
- Tæthed:1,85 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:247-852-1
- FN:1687
- ADR:6.1,II
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Sodium triazide
- CAS nummer:26628-22-8
- Formel:NaN₃
- MDL nummer:MFCD00003536
- Molecular Weight:65.01 g/mol
- Merck Index:13,08653
- Smeltende Pt:275 °C
- Tæthed:1,85 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:247-852-1
- FN:1687
- ADR:6.1,II
Product Family Options
Produktinformation
- PaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource