Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumfluorid
Kaliumfluorid
Glass bottle for solids, 125 g
Katalog # PROONIST-2203
Giftig
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Kaliumfluorid
Katalog # PROONIST-2203
CAS nummer:  7789-23-3
Kaliumfluorid
Glass bottle for solids, 125 g
CAS nummer:  7789-23-3
Price
13.640,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 125 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7789-23-3
  • Formel:KF
  • MDL nummer:MFCD00011398
  • Molecular Weight:58.1 g/mol
  • Merck Index:13,07714
  • Kogende Pt:1505 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:860 °C
  • Tæthed:2,48 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-151-5
  • FN:1812
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    125 g