Kaliumdichromat, EMSURE® ACS, ISO for analysis (max. 0,000001% Hg), Supelco®
Katalog # 1.04865.0500
Leverandør: Merck
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Solubility:130 g/l (20 °C)
- Melting Point:398 °C
- Molar Mass:294.19 g/mol
- Bulk Density:1250 kg/m3
- Boiling Point:500 °C (1013 hPa)
- Density:2.69 g/cm3 (20 °C)
- pH:3.6 (100 g/l, H2O)
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic materials
Specifikationstestresultater
Om denne vare
:
:294.18 g/mol
Merck Index:12,07790
Kogende Pt:500 °C (1013 hPa)
Smeltende Pt:398 °C
Tæthed:2,67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:231-906-6
FN:3086
ADR:6.1 (5.1),II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
NÅ:01-2119454792-32
:GHS03
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:GHS09
CAS nummer:7778-50-9
Formel:K₂Cr₂O₇
MDL nummer:MFCD00011367