Membranfiltre, type 123
Leverandør: Sartorius
Om denne vare
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 512-4213
- 512-4313
- 512-4413
- 512-4513
- 512-4211
- 514-0096
- Model:
- 123
- 123
- 123
- 123
- 123
- 123
- Porestørrelse:
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 5,00 µm
- 5,00 µm
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Tykkelse:
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- 140 µm
- Flowhastighed for vand:
- 320 ml/min/cm² (1 bar)
- 320 ml/min/cm² (1 bar)
- 320 ml/min/cm² (1 bar)
- 320 ml/min/cm² (1 bar)
- 570 ml/min/cm² (1 bar)
- 570 ml/min/cm² (1 bar)
- Max. temperature:
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- 180 °C
- Miljøcertificering:
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- ModelPorestørrelseØTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-4213Model123Porestørrelse1,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse140 µmFlowhastighed for vand320 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-4313Model123Porestørrelse1,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse140 µmFlowhastighed for vand320 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-4413Model123Porestørrelse1,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse140 µmFlowhastighed for vand320 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-4513Model123Porestørrelse1,20 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse140 µmFlowhastighed for vand320 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.512-4211Model123Porestørrelse5,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse140 µmFlowhastighed for vand570 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.514-0096Model123Porestørrelse5,00 µmEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningTykkelse140 µmFlowhastighed for vand570 ml/min/cm² (1 bar)Max. temperature180 °CMiljøcertificeringRenewable Energy CertificateLav fremstillingspåvirkning