Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap, BOLA
Jars, with screw cap, BOLA
Leverandør:   Bohlender
Jars, with screw cap, BOLA
Leverandør:  Bohlender
Certifikater
Jars, with screw cap, BOLA
Jars, with screw cap, BOLA
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of PFA, transparent with screw-cap.
  • Sturdy design
  • Non-porous
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −200 to +250 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 7 ml
    22 mm
    37 mm
    S 24
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 687,00 kr
    687,00 kr
    1 * 1 Items
       687,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOHLA130-01
  • 60 ml
    50 mm
    47 mm
    S 52
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr
    1.550,00 kr
    1 * 1 Items
       1.550,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOHLA130-05
  • 90 ml
    50 mm
    67 mm
    S 52
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.830,00 kr
    1.830,00 kr
    1 * 1 Items
       1.830,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOHLA130-06
  • 120 ml
    66 mm
    53 mm
    S 69
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.220,00 kr
    2.220,00 kr
    1 * 1 Items
       2.220,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOHLA130-07
  • 240 ml
    66 mm
    95 mm
    S 69
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.030,00 kr
    3.030,00 kr
    1 * 1 Items
       3.030,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOHLA130-09
  • 500 ml
    85 mm
    120 mm
    S 88
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.860,00 kr
    4.860,00 kr
    1 * 1 Items
       4.860,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOHLA130-11
  • 1000 ml
    107 mm
    151 mm
    S 110
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.360,00 kr
    9.360,00 kr
    1 * 1 Items
       9.360,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BOHLA130-12