Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Om denne vare
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- CAS nummer:7647-14-5
- Formel:NaCl
- MDL nummer:MFCD00003477
- Molecular Weight:58.44 g/mol
- Merck Index:14,08599
- Kogende Pt:1413 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:801 °C
- Tæthed:2,16 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-598-3
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- CAS nummer:7647-14-5
- Formel:NaCl
- MDL nummer:MFCD00003477
- Molecular Weight:58.44 g/mol
- Merck Index:14,08599
- Kogende Pt:1413 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:801 °C
- Tæthed:2,16 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-598-3
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 33L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247037) 5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Emballageoplysninger
P20_VWRC27788.297_SPEC_EN.pdf P20_VWRC27788.366_SPEC_EN.pdf P20_VWRC27788.460_SPEC_EN.pdf spec_VWRC27788.297 spec_VWRC27788.297
Produktspecifikation
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktlitteratur
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Assay:Min. 98 %
- Appearance:Colourless crystals