Orders LinkContactUsLinkComponent
Table clamp for rods
Table clamp for rods
Hærdet støbejern, 12/13 mm, Stave
Katalog # BOCH5260
Leverandør:   BOCHEM
Table clamp for rods
Katalog # BOCH5260
Leverandør:  BOCHEM
Table clamp for rods
Table clamp for rods
Hærdet støbejern, 12/13 mm, Stave
Price
646,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Large table clamp for rods, made of tempered cast iron.
  • Can be attached to table tops with a thickness of max. 55 mm
  • Green varnished
Specifikationer
  • Til:
    Stave
  • Spændvidde:
    12/13 mm
  • Materiale:
    Hærdet støbejern