Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumchlorid
Kaliumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # SERA26868.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
Kaliumchlorid
Katalog # SERA26868.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  7447-40-7
Kaliumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  7447-40-7
Price
253,90 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Potassiumchloride
  • CAS nummer:7447-40-7
  • Formel:KCl
  • MDL nummer:MFCD00011360
  • Molecular Weight:74.55 g/mol
  • Merck Index:14,07621
  • Kogende Pt:1420 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:773 °C
  • Tæthed:1,98 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-211-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer