Orders LinkContactUsLinkComponent
Cæsiumchlorid
Cæsiumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # SHETIB37062
Leverandør:   IBI SCIENTIFIC
Cæsiumchlorid
Katalog # SHETIB37062
Leverandør:  IBI SCIENTIFIC
CAS nummer:  7647-17-8
Cæsiumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  7647-17-8
Price
19.700,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Cesium Chloride
  • CAS nummer:7647-17-8
  • Formel:CsCl
  • MDL nummer:MFCD00010955
  • Molecular Weight:168.36 g/mol
  • Merck Index:13,02021
  • Kogende Pt:1303 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:646 °C
  • Tæthed:3,7808 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-600-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer