Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumcarbonat
Natriumcarbonat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # SERA30181.02
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
Natriumcarbonat
Katalog # SERA30181.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  497-19-8
Natriumcarbonat
Natriumcarbonat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  497-19-8
Price
261,37 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS nummer:497-19-8
  • Formel:Na₂CO₃
  • MDL nummer:MFCD00003494
  • Molecular Weight:105.99 g/mol
  • Merck Index:14,08596
  • Kogende Pt:1600 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:854 °C
  • Tæthed:2,53 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:207-838-8
  • NÅ:01-2119485498-19
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg