Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumcarbonat 99+%, granular for analysis
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Natriumcarbonat 99+%, granular for analysis
Certifikater
Natriumcarbonat 99+%, granular for analysis
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS nummer:497-19-8
  • Formel:Na₂CO₃
  • MDL nummer:MFCD00003494
  • Molecular Weight:105.99 g/mol
  • Merck Index:14,08596
  • Kogende Pt:1600 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:851 °C
  • Tæthed:2,53 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:207-838-8
  • NÅ:01-2119485498-19
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Granular powder
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (285°C)
  • Titration with HCl:
    ≥99.0 %
  • Chloride (Cl):
    ≤20 ppm
  • Phosphate (PO4):
    ≤10 ppm
  • Arsenic (As):
    ≤1 ppm
  • Calcium (Ca):
    ≤100 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • Potassium (K):
    ≤300 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤20 ppm
  • Total nitrogen compounds:
    ≤0.002 % (as N)
  • Silicon dioxide (SiO2):
    ≤50 ppm
  • Total sulfur (as SO4):
    ≤0.005 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 449,00 kr
    449,00 kr
    1 * 1 kg
       449,00 kr
  • Plastic bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 820,00 kr
    820,00 kr
    1 * 2,5 kg
       820,00 kr
  • Plastic drum
    5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 5 kg
       1.360,00 kr