Centrifugerør, Axygen®
Leverandør: Corning
Om denne vare
PP, conical, printed graduation, with HDPE flat screw caps.
- Max. RCF: 12 000×g
- Easy one hand operation
- Large writing area for sample identification
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, conical, printed graduation, with HDPE flat screw caps.
- Max. RCF: 12 000×g
- Easy one hand operation
- Large writing area for sample identification
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 525-0518
- 525-0780
- 525-1746
- 525-0519
- 525-0781
- 525-1747
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetLukkestørrelseVersionPakketTilgængelighedPrice
- 15 mlSkruelågNon-sterile500 tubes and 500 unassembled caps per caseLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1.180,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.525-0518Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.525-0780Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - 15 mlSkruelågSterile25 tubes and assembled caps per rackLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1.730,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.525-1746Environmentally PreferableMiljøcertificering - 50 mlSkruelågSterile500 tubes and 500 unassembled caps per caseLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1.090,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.525-0519Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.525-0781Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - 50 mlSkruelågSterile25 tubes and assembled caps per rack, 20 racks per caseLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1.450,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.525-1747Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning