Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Axygen®
Centrifugerør, Axygen®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Corning
Centrifugerør, Axygen®
Leverandør:  Corning
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Centrifugerør, Axygen®
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, conical, printed graduation, with HDPE flat screw caps.
  • Max. RCF: 12 000×g
  • Easy one hand operation
  • Large writing area for sample identification
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 525-0518
  • 525-0780
  • 525-1746
  • 525-0519
  • 525-0781
  • 525-1747
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Lukkestørrelse
    Version
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 15 ml
    Skruelåg
    Non-sterile
    500 tubes and 500 unassembled caps per case
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 500 Items
       1.180,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0518
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 15 ml
    Skruelåg
    Sterile
    25 tubes and caps per pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 500 Items
       1.530,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0780
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 15 ml
    Skruelåg
    Sterile
    25 tubes and assembled caps per rack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.730,00 kr
    1.730,00 kr
    1 * 500 Items
       1.730,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-1746
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • 50 ml
    Skruelåg
    Sterile
    500 tubes and 500 unassembled caps per case
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 500 Items
       1.090,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0519
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    Skruelåg
    Sterile
    25 tubes and caps per pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.290,00 kr
    1.290,00 kr
    1 * 500 Items
       1.290,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0781
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    Skruelåg
    Sterile
    25 tubes and assembled caps per rack, 20 racks per case
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.450,00 kr
    1.450,00 kr
    1 * 500 Items
       1.450,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-1747
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa