Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumborhydrid
Natriumborhydrid
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # SERA30182.01
Brandfarlig
Giftig
Ætsende
Marketsource
Leverandør:   Serva
Natriumborhydrid
Katalog # SERA30182.01
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  16940-66-2
Natriumborhydrid
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  16940-66-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
  • CAS nummer:16940-66-2
  • Formel:NaBH₄
  • MDL nummer:MFCD00003518
  • Molecular Weight:37.83 g/mol
  • Merck Index:13,08664
  • Smeltende Pt:400 °C
  • Tæthed:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:69 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:241-004-4
  • FN:1426
  • ADR:4.3,I
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g